Spécification
| CAS | 109-73-9 |
| Point de fusion | -49°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 12.6 |
| Point d’ébullition | 78°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C4H11N |
| Numéro MDL | 11690 |
| Quantité | 250 mL |
| Densité de vapeur | 2.5 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Butylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.