Learn More
n-butylbenzène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10756131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756131 250 mL Flacon en verre 250mL
10530171 50 mL Flacon en verre 50mL
10185303 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10756131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107852500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-51-8
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00009463
Clé InChI OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
CID PubChem 7705
ChEBI CHEBI:44194
Nom IUPAC butylbenzène
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylbenzene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -88°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 183°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4880 to 1.49
Quantité 250 mL
Beilstein 05,413
Merck Index 15,1551
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and benzene
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.