Learn More
N-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404293
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404293 50 g 50g
11414293 250 g 250g
11494283 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10910.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
n-Butylbenzene is an organic solvent that has been used to induce cell death in vitro and for bioconversion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-butylbenzène est un solvant organique qui a été utilisé pour induire la mort cellulaire in vitro et pour la bioconversion.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,012 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-51-8
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00009463
Clé InChI OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
CID PubChem 7705
ChEBI CHEBI:44194
Nom IUPAC butylbenzene
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylbenzene
Point de fusion -88°C
Densité 0.86
Point d’ébullition 181°C to 183°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.489
Quantité 50 g
Numéro UN UN2709
Beilstein 1903395
Merck Index 14,1549
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.012g/L).
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 99%