Learn More
Acide n-butylboronique, 98%
Code produit 10337471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10337471 1 g Flacon en verre -
10786822 5 g Flacon en verre 5g
10056043 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172380010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 4426-47-5 | C4H11BO2 | 101,94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4426-47-5
Formule moléculaire C4H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.94
Numéro MDL MFCD00002106
Clé InChI QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
CID PubChem 20479
Nom IUPAC Acide butylboronique
SMILES CCCCB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94.0°C to 96.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3B(OH)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water:+/- 2.5% in water
Poids de la formule 101.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement