Learn More
N-butylcyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382736
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11382736
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08845.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1678-93-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1678-93-9
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Numéro MDL MFCD00001530
Clé InChI GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylcyclohexane, 1-cyclohexylbutane, cyclohexane, butyl, butyl-cyclohexane, butane, 1-cyclohexyl, n-butyl-cyclohexane, 1-cyclohexyl-butane, cyclohexane, n-butyl, acmc-20aj43, Butylcyclohexane
CID PubChem 15506
Nom IUPAC Butylcyclohexane
SMILES CCCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylcyclohexane
Point de fusion -78°C
Densité 0.818
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 10 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1900631
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté 99%