Learn More
n-butyldiméthylchlorosilane, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10666650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 10666650
Marque: Thermo Scientific Acros 432260100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1000-50-6
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.72
Numéro MDL MFCD00015727
Clé InChI MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
CID PubChem 66079
Nom IUPAC Butyl-chloro-diméthylsilane
SMILES CCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyldimethylchlorosilane
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8750g/mL
Point d’ébullition 138.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 0.875
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble,reacts
Poids de la formule 150.72
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.