Learn More
n-butyldiméthylchlorosilane, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10715842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10715842 50 mL Flacon en verre 50mL
10666650 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10715842 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432260500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1000-50-6
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.72
Numéro MDL MFCD00015727
Clé InChI MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
CID PubChem 66079
Nom IUPAC butyl(chloro)dimethylsilane
SMILES CCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau n-Butyldimethylchlorosilane
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8750g/mL
Point d’ébullition 138.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.875
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble,reacts
Poids de la formule 150.72
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.