Learn More
N-Butylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15515106 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515106 100 g 100g
15505106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15515106 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442771000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4316-42-1 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4316-42-1
Formule moléculaire C7H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 124.19
Numéro MDL MFCD00042753
Clé InChI MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
CID PubChem 61347
Nom IUPAC 1-butylimidazole
SMILES CCCCN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Butylimidazole
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 257.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Butylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.