Learn More
n-Butyllithium, 1.6M in hexanes, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Code produit 16665885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16665885 500 mL 500mL
16655885 100 mL 100mL
16645885 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16665885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36033.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 109-72-8 | C{4}H{9}Li
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 109-72-8
Formule moléculaire C{4}H{9}Li
Quantité 500 mL
Forme physique Liquid