Learn More
n-Butyllithium, solution de 1,6M en hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10325592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
500mL
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10325592 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10161902 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10731984 500 mL Flacon en verre AcroSeal™ 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10325592 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 181278000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    177.65€ / 800mL
    Économisez 20.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-72-8 , 110-54-3
Formule moléculaire C4H9Li
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00009414
Clé InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
CID PubChem 61028
SMILES [Li]CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyllithium
Note relative au nom 1.6M solution in hexanes
% min. CAS 14.75, 84.75
% max. CAS 15.25, 85.25
Point de fusion -95.0°C
Couleur Rose à blanc
Densité 0.6800g/mL
Point d’ébullition 60.0°C to 80.0°C
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3(CH2)3Li
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.68
Nom IUPAC Lithium ; butane
Poids de la formule 64.06
Pourcentage de pureté 14.0 to 16.0% (as BuLi) (Active base)
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Butyl lithium