Learn More
n-Butyllithium, solution de 2,5 M dans les hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16243861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
50mL
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
16243861 50 mL Flacon en verre 50mL
10030462 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10181852 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16243861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213350500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.80€
    44.65€ / 50mL
    Économisez 5.15€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-72-8
Formule moléculaire C4H9Li
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00009414
Clé InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-09w9a6b8zc, buli, lithium, butyl, n-buli, n-butyllithium, n-butyl lithium, butyllithium, lithium butane, libu, butyl lithium
CID PubChem 61028
SMILES [Li]CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyllithium
Note relative au nom 2.5 M Solution in Hexanes
Point de fusion -95.0°C
Densité 0.6900 g/mL
Point d’ébullition 60.0°C to 80.0°C
Point d’éclair -21°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3Li
Quantité 50 mL
Fieser 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Gravité spécifique 0.69
Nom IUPAC butyllithium
Poids de la formule 64.06