Learn More
Chlorure de N-butylmagnésium, 1,5-2,5 M dans THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit 15461717
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461717 250 mL 250mL
15451717 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15461717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041676.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif de Grignard
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-04-9
Formule moléculaire C4H9ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 116.87
Numéro MDL MFCD00000475
Clé InChI UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
CID PubChem 101837
Nom IUPAC butyl(chloro)magnesium
SMILES CCCC[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylmagnesium chloride
Couleur Marron
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire CH3(CH2)3MgCl
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 3587228
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 116.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.5 to 2.5M in THF
Forme physique Liquide