Learn More
Chlorure de N-butylmagnésium, 1,5-2,5 M dans THF, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Butylmagnesium chloride |
| Couleur | Marron |
| Odeur | Ether-like |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3MgCl |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Beilstein | 3587228 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Poids de la formule | 116.87 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1.5 to 2.5M in THF |
| Afficher plus |