Learn More
Trichlorure de n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304819 100 g 100g
11314819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071125.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-46-3
Formule moléculaire C4H9Cl3Sn
Poids moléculaire (g/mol) 282.176
Numéro MDL MFCD00000515
Clé InChI YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
CID PubChem 14236
Nom IUPAC butyl(trichloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyltin trichloride
Point de fusion -63°C
Densité 1.693 g/mL
Point d’ébullition 98°C (10 mmHg)
Point d’éclair 81°C (178°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5244
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 282.17
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide