Learn More
Trichlorure de n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314819 25 g 25g
11304819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071125.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-46-3
Formule moléculaire C4H9Cl3Sn
Poids moléculaire (g/mol) 282.176
Numéro MDL MFCD00000515
Clé InChI YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
CID PubChem 14236
Nom IUPAC butyl(trichloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau n-Butyltin trichloride
Point de fusion -63°C
Densité 1.693 g/mL
Point d’ébullition 98°C (10 mmHg)
Point d’éclair 81°C (178°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5244
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 282.17
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Des mesures
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.