Learn More
Bromure de n-butylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495315 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15495315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58121.AD
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri de l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides. Protéger de l’humidité et de l’eau. Ne pas utiliser d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 92273-73-9
Densité 0.958
Formule moléculaire C4H9BrZn
Formule linéaire CH3(CH2)3ZnBr
Numéro MDL MFCD00671997
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme bromo butyl zinc, n-butylzinc bromide, buznbr, butyl zinc bromide, n-buznbr, n-butyl zinc bromide, butylzinc bromide solution, hmbgxqklghidmn-uhfffaoysa-m, butylzinc bromide, 0.50 m in thf, butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI PRWJKDARXFAPOY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC[CH2-].[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+) ; butane
Poids moléculaire (g/mol) 202.4
CID PubChem 5225082
Poids de la formule 202.4
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butylzinc bromide, 0.5M in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, n-Butylzinc bromide