Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Butyronitrile |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -112.0°C |
| Densité | 0.7900g/mL |
| Point d’ébullition | 115.0°C to 117.0°C |
| Point d’éclair | 16°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |