Learn More
N-butyrophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10704841 100 mL Flacon en verre -
11944851 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154411000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-40-9
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Clé InChI FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
CID PubChem 10315
Nom IUPAC 1-phénylbutan-1-one
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyrophenone
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9880g/mL
Point d’ébullition 228.0°C to 230.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.5185 to 1.5205
Quantité 100 mL
Beilstein 07,313
Gravité spécifique 0.988
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide