Learn More
N-butyrophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11944851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11944851 500 mL Flacon en verre 500mL
10704841 100 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11944851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154415000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-40-9
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Clé InChI FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
CID PubChem 10315
Nom IUPAC 1-phénylbutan-1-one
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyrophenone
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9880g/mL
Point d’ébullition 228.0°C to 230.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.5185 to 1.5205
Quantité 500 mL
Beilstein 07,313
Gravité spécifique 0.988
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide