Learn More
Ester isopropylique de l'acide N-caproïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Caproic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2311-46-8 |
| Formule moléculaire | C9H18O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-5-6-7-9(10)11-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OC(C)C |
| Nom IUPAC | propan-2-yl ilexanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.23 |
| Poids de la formule | 158.1307 |