Learn More
N-caproicacidsodiumsalt, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31033488
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033488 25 g
31014531 500 g
31018603 5 g
31029214 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31033488 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14382125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-caproicacidsodiumsalt
CAS 10051-44-2
Formule moléculaire C6H11NaO2
Numéro MDL MFCD00059056
Quantité 25 g
SMILES CCCCCC([O-])=O.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
Pourcentage de pureté 99%