Learn More
N-Carbamimidoylacetamide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31108816
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31108816 5 g
31098298 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31108816 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1430115g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbamimidoylacetamide
CAS 5699-40-1
Formule moléculaire C3H7N3O
Numéro MDL MFCD00075615
Quantité 5 g
SMILES CC(=O)NC(N)=N
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Pourcentage de pureté 97%