Learn More
N-Carbamoyl-2-fluoro-(β)-alanine, TRC
Code produit 30360734
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30360734 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360734 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1758702.5MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbamoyl-2-fluoro-beta-alanine
CAS 5006-64-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H7 F N2 O3
Quantité 2.5 mg
Synonyme N-Carbamoyl-2-fluoro-β-alanine
Formule InChI InChI=1S/C4H7FN2O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)
SMILES NC(=O)NCC(F)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-(carbamoylamino)-2-fluoropropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.11
Poids de la formule 150.0441
Pourcentage de pureté >95