Learn More
Acide N-carbamoyl-DL-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305069
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305069 10 g -
11315069 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17166.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 923-37-5 | C5H8N2O5 | 176.128 g/mol
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid, is a useful biochemical for proteomics research. It is also used as a carbamate derivative which serves as an intermediate in pyrimidine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide N-carbamoyl-DL-aspartique est une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme dérivé du carbamate qui sert d’intermédiaire dans la biosynthèse de la pyrimidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 923-37-5
Formule moléculaire C5H8N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 176.128
Numéro MDL MFCD00042822
Clé InChI HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ureidosuccinic acid, 2-ureidosuccinic acid, n-carbamoyl-dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl-dl-aspartic acid, dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl, 2-carbamoylamino butanedioic acid, n-carbamoylaspartic acid, carbamoyl-dl-aspartic acid, carbamylaspartic acid, 2-ureidobutanedioic acid
CID PubChem 279
ChEBI CHEBI:64850
Nom IUPAC acide 2-(carbamoylamino)butanédioïque
SMILES C(C(C(=O)O)NC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Point de fusion ∼175°C (decomposition)
Beilstein 1726861
Informations sur la solubilité Soluble in hot water.
Quantité 10 g
Poids de la formule 176.13
Pourcentage de pureté 98%