Learn More
Acide N-carbamoyl-DL-aspartique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid |
| CAS | 923-37-5 |
| Formule moléculaire | C5H8N2O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12) |
| SMILES | NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-(carbamoylamino)butanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.13 |
| Poids de la formule | 176.0433 |