Learn More
N-Carbamoylmaleimide, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434654
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434654 10 g 10g
11444654 50 g 50g
11454654 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434654 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13685.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3345-50-4 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3345-50-4
Formule moléculaire C5H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.098
Numéro MDL MFCD00014539
Clé InChI BNPFHEFZJPVCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-carbamoylmaleimide, n-carbamylmaleimide, 2,5-dioxo-3-pyrroline-1-carboxamide, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxamide, n-carbamoylmaleiimide, 3-pyrrolinecarboxamide, 2,5-dioxo, 3-pyrroline-2,5-dione, 1-carbamoyl, 1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-9ci, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dioxoazolinecarboxamide
CID PubChem 76868
Nom IUPAC 2,5-dioxopyrrole-1-carboxamide
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbamoylmaleimide
Point de fusion 157°C to 160°C
Quantité 10 g
Beilstein 117919
Poids de la formule 140.1
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique