Learn More
N-Carbéthoxyphthalimide, 99+%
Code produit 10727383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10727383 10 g Flacon en verre 10g
10406910 50 g Flacon en verre 50g
10095853 250 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10727383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108310100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 22509-74-6 | C₁₁H₉NO₄| 219,2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22509-74-6
Formule moléculaire C11H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 219.2
Numéro MDL MFCD00005893
Clé InChI VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
CID PubChem 31187
Nom IUPAC 1,3-dioxoisoindole-2-carboxylate d'éthyle
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbethoxyphthalimide
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82.0°C to 84.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 21, II, 357
Fieser 01,111; 05,91; 09,212
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 219.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Carbethoxyphthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement