Learn More
N-carbobenzylxy-D-alanine, 98 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Carbobenzyloxy-D-alanine |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 74°C to 80°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 1.00% max. () |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Afficher plus |