Learn More
N-Carbobenzyloxy-D-serine-Beta-lactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Carbobenzyloxy-D-serine-beta-lactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11NO4/c13-10-9(7-15-10)12-11(14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1 |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de la formule | 221.0688 |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |