Learn More
N-Carbobenzyloxy-D-serine-Beta-lactone, TRC
Code produit 30368604
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368604 100 mg -
30355175 500 mg 500mg
30353520 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368604 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC178400100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98632-91-8
Formule moléculaire C11 H11 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Synonyme Carbamic acid, (2-oxo-3-oxetanyl)-, phenylmethyl ester, (R)-, Carbamic acid, [(3R)-2-oxo-3-oxetanyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-[(3R)-2-oxo-3-oxetanyl]carbamate, (R)-Benzyl 2-oxooxetan-3-ylcarbamate
Nom IUPAC benzyl N-[(3R)-2-oxooxetan-3-yl]carbamate
SMILES O=C(N[C@@H]1COC1=O)OCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-D-serine-beta-lactone
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO4/c13-10-9(7-15-10)12-11(14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 221.0688
Conditions d’expédition Room Temperature
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.