Learn More
N-ε-carbobenzyloxy-L-lysine,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341324 25 g Flacon en verre 25g
10404355 1 g Flacon en verre 1g
10676482 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341324 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108360250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1155-64-2 | Molecular Formula: C14H20N2O4 | Molecular Weight: 280.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1155-64-2
Formule moléculaire C14H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Numéro MDL MFCD00002638
Clé InChI CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonyme h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
CID PubChem 1715626
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine
Point de fusion 259.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique + 15.50
Cendres sulfatées 0.2% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Eau 0.5% max. (K.F.)
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
Conditions de rotation spécifiques +15.50 (20.00°C c=1,1N HCl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 280.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre