Learn More
N-Carbobenzyloxy-L-méthionine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 11945781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11945781 25 g 25g
11935781 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442610250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1152-62-1
Formule moléculaire C13H17NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 283.34
Numéro MDL MFCD00065124
Clé InChI FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
CID PubChem 1550857
Nom IUPAC 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-L-methionine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Rotation spécifique -27
Poids de la formule 283.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline