Learn More
N-carbobenzyloxy-L-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10667484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10667484 5 g Flacon en verre
10080630 10 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10667484 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1148-11-4
Formule moléculaire C13H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 249.27
Numéro MDL MFCD00003170
Clé InChI JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Synonyme z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
CID PubChem 101987
Nom IUPAC acide (2S)-1-phénylméthoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-L-proline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76°C to 78°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.5% max. D-enantiomer (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques − 60.00 (20.00°C c=2,AcOH)
Rotation spécifique -60
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 249.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux