Learn More
N-(Carboxymethyl)amphetamine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(Carboxymethyl)amphetamine Hydrochloride |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-9(12-8-11(13)14)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H |