Learn More
N-Cbz-D-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Cbz-D-alanine |
| CAS | 26607-51-2 |
| Formule moléculaire | C11H13NO4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-alanine, N-Carboxy-D-alanine N-Benzyl Ester, (2R)-2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]propanoic Acid, (R)-2-(Benzyloxycarbonylamino)propanoic Acid, (R)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionic Acid, Benzyloxycarbonyl-D-alanine, CBZ-D-Alanine, D-Carbobenzoxyalanine, D-N-(Benzyloxycarbonyl)alanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-D-alanine, N-Carbobenzoxy-D-alanine, N-Carbobenzyloxy-D-alanine, NSC 523825, Z-D-Alanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-(phénylméthoxycarbonateylamino)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.23 |
| Poids de la formule | 223.0845 |