Learn More
N-Cbz-D-méthionine, TRC
Code produit 30363136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2277405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Cbz-D-methionine
CAS 28862-80-8
Formule moléculaire C13H17NO4S
Quantité 5 g
Synonyme N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-methionine
Formule InChI InChI=1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m1/s1
SMILES O=C(O)[C@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCSC
Nom IUPAC ((benzyloxy)carbonate-D-méthionine
Poids moléculaire (g/mol) 283.34
Poids de la formule 283.09