Learn More
N-Cbz-L-isoleucine, TRC
Code produit 30353308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353308 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC22755025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine
CAS 3160-59-6
Formule moléculaire C14 H19 N O4
Quantité 25 g
Synonyme L-Isoleucine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI,7CI), Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-isoleucine, CBZ-L-Isoleucine, N-(Benzyloxycarbonyl)isoleucine, N-(Carbobenzyloxy)isoleucine, N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine, N-Carbobenzoxy-L-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, (2S,3S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylpentanoic acid, CBZ-L-isoleucine
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC (2S,3S)-3-méthyl-2-(phénylméthoxycarbonateylamino)pentanoïne
Poids moléculaire (g/mol) 265.3
Poids de la formule 265.1314