Learn More
N-Cbz-L-isoleucine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine |
| CAS | 3160-59-6 |
| Formule moléculaire | C14 H19 N O4 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | L-Isoleucine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI,7CI), Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-isoleucine, CBZ-L-Isoleucine, N-(Benzyloxycarbonyl)isoleucine, N-(Carbobenzyloxy)isoleucine, N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine, N-Carbobenzoxy-L-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, (2S,3S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylpentanoic acid, CBZ-L-isoleucine |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S,3S)-3-méthyl-2-(phénylméthoxycarbonateylamino)pentanoïne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.3 |
| Poids de la formule | 265.1314 |