Learn More
N-Cbz-L-tyrosine, TRC
Code produit 30351593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351593 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC22785525G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Cbz-L-tyrosine
CAS 1164-16-5
Formule moléculaire C17H17NO5
Quantité 25 g
Synonyme N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine, N-Carboxy-L-tyrosine N-Benzyl Ester, (Benzyloxycarbonyl)tyrosine, Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine, Carbobenzoxy-L-tyrosine, Carbobenzoxytyrosine, L-(Carbobenzyloxy)tyrosine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-tyrosine, N-(Benzyloxycarbonyl)tyrosine, N-Carbobenzoxy-L-tyrosine, N-Carbobenzoxytyrosine, N-Carbobenzyloxy-L-tyrosine, NSC 88488
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO5/c19-14-8-6-12(7-9-14)10-15(16(20)21)18-17(22)23-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(4-hydroxyphényl)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 315.32
Poids de la formule 315.1107