Learn More
N-chloroacétyl-tert-butylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Chloroacetyl-tert-butylamine |
| CAS | 15678-99-6 |
| Formule moléculaire | C6H12ClNO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | alpha-Chloro-N-tert-butylacetamide, 2-Chloro-N-t-butylacetamide, N-Chloroacetyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-2-chloroacetamide, NSC 8361 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12ClNO/c1-6(2,3)8-5(9)4-7/h4H2,1-3H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)CCl |
| Nom IUPAC | N-tert-butyl-2-chloroacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.06 |
| Poids de la formule | 149.0607 |