Learn More
N-(chlorométhyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459872 100 g 100g
11449872 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459872 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12018.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17564-64-6 | C9H6ClNO2 | 195.602 g/mol
It is used as an agrochemical and medicine intermediates and is used in organic synthesis. Microporous membranes prepared from chemically modified polysulfone, which is a derivative of this compound have better streaming potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme produits agrochimiques et comme produits intermédiaires de médecine, et est utilisé dans la synthèse organique. Les membranes microporeuses préparées à partir de polysulfone chimiquement modifié, qui est un dérivé de ce composé, ont un meilleur potentiel de diffusion.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Incompatible avec les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17564-64-6
Formule moléculaire C9H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.602
Numéro MDL MFCD00005898
Clé InChI JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-chloromethyl phthalimide, 2-chloromethyl isoindoline-1,3-dione, n-chloromethylphthalimide, chloromethylphthalimide, n-chloromethyltrimellitimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-chloromethyl, phthalimide, n-chloromethyl, 2-chloromethyl isoindole-1,3-dione, 2-chloromethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione
CID PubChem 87154
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N- (Chloromethyl)phthalimide
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 100 g
Beilstein 140942
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 195.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Chloromethylphthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Chloromethylphthalimide