Learn More
N-(chlorométhyl)phtalimide, TRC
Code produit 30364287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364287 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3701251G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Chloromethyl)phthalimide
CAS 17564-64-6
Formule moléculaire C9H6ClNO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 195.6
Poids de la formule 195.0087