Learn More
N-(chlorométhyl)phtalimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(Chloromethyl)phthalimide |
| CAS | 17564-64-6 |
| Formule moléculaire | C9H6ClNO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-(chlorométhyl)isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.6 |
| Poids de la formule | 195.0087 |