Learn More
N-(chlorométhyl)phtalimide, TRC
Code produit 30355651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355651 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355651 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC370125500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Chloromethyl)phthalimide
CAS 17564-64-6
Formule moléculaire C9H6ClNO2
Quantité 500 mg
Synonyme 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 195.6
Poids de la formule 195.0087