Learn More
N-chlorosuccinimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396640 100 g Flacon en plastique 100g
10697302 500 g Flacon en plastique 500g
11935581 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10396640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149251000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-09-6
Formule moléculaire C4H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.53
Clé InChI JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
CID PubChem 31398
ChEBI CHEBI:53203
Nom IUPAC 1-chloropyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Chlorosuccinimide
Point de fusion 144.0°C to 150.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Perte à la dessiccation 4% (2g, 110°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on dry substance) (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 21,38
Fieser 01,139; 02,69; 05,127; 06,115; 07,65; 08,103; 09,111; 10,94; 12,121; 13,62; 14,87; 15,86; 16,84
Merck Index 15,2167
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in chloroform,ether and ccl4,1g/150mL alcohol- 1g/50mL benzene,soluble in acetone
Poids de la formule 133.53
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Chlorosuccinimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.