Learn More
N-Chlorosuccinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454063 250 g 250g
11444063 50 g 50g
11434063 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10310.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133.531 g/mol
Regioselective chlorination and oxidizing reagentN-Chlorosuccinimide is used as a chlorinating agent, mild oxidant and swimming pool disinfectant. It is used in the microdetermination of hydrazine salts by titrimetry as well as in the detection of arsenic in the +3 oxidative state. It is also employed in the production of rubber additives. Further, it is used as pharmaceutical intermediate and antibiotic drugs intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-chlorosuccinimide, un réactif de chloration et d’oxydation régiosélective, est utilisé comme agent de chloration, oxydant doux et désinfectant pour piscine. Il est utilisé dans la microdétermination des sels d’hydrazine par titrimétrie ainsi que dans la détection de l’arsenic à l’état d’oxydation +3. Il est également utilisé dans la production d’additifs de caoutchouc. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire de médicaments antibiotiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le benzène, l’acétone et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’éther, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les amines, l’ammoniac, le fer et les sels de fer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-09-6
Formule moléculaire C4H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.531
Numéro MDL MFCD00005511
Clé InChI JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
CID PubChem 31398
ChEBI CHEBI:53203
Nom IUPAC 1-chloropyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Chlorosuccinimide, 98%
Point de fusion 146°C to 150°C
Densité 1.65 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 g
Beilstein 113915
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,benzene,acetone and acetic acid. Slightly soluble in ether,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Poids de la formule 133.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Chlorosuccinimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Chlorosuccinimide