Learn More
N-Chlorosuccinimide, TRC
Code produit 30364863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC382010500G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Chlorosuccinimide
CAS 128-09-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4H4ClNO2
Quantité 500 g
Synonyme NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-chloroimide NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-Chloroimide
Formule InChI InChI=1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES ClN1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC 1-chloropyrrolidine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 133.53
Poids de la formule 132.9931
Pourcentage de pureté >95