Learn More
N-(cinnamoyl)-4-méthoxyaniline, TRC
Code produit 30365700
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365700 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365700 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC442065100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Cinnamoyl)-4-methoxyaniline
CAS 76228-15-4
Formule moléculaire C16 H15 N O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15NO2/c1-19-15-10-8-14(9-11-15)17-16(18)12-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-12H,1H3,(H,17,18)/b12-7+
SMILES COc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1
Nom IUPAC (E)-N-(4-méthoxyphényl)-3-phénylprop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 253.3
Poids de la formule 253.1103