Learn More
N-(cinnamoyl)-4-méthoxyaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(Cinnamoyl)-4-methoxyaniline |
| CAS | 76228-15-4 |
| Formule moléculaire | C16 H15 N O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-19-15-10-8-14(9-11-15)17-16(18)12-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-12H,1H3,(H,17,18)/b12-7+ |
| SMILES | COc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | (E)-N-(4-méthoxyphényl)-3-phénylprop-2-énamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.3 |
| Poids de la formule | 253.1103 |