Learn More
N-cyano-N',N'-diméthyl-guanidine, TRC
Code produit 30360850
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30360850 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360850 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC955950100MG
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
CAS 31857-31-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H8 N4
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP)
Formule InChI InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CNC(=NC#N)NC
Nom IUPAC 2-cyno-1,3-diméthylguanidine
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Poids de la formule 112.0749
Pourcentage de pureté >95